Merck
Z187798
Sigma-Aldrich
Wirtschaftliche Trockenschrank-Handschuhe, Neopren
size 9, port size 6 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
HA.01
Materialien
neoprene
Größe
9
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
latex free
powder-free
reusable
Verpackung
pkg of 1 pair
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Parameter
3000 psi tensile strength (approx)
L × Dicke
27 in. × 0.015 in.
Öffnungsgröße
6 in.
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
Schwarzer Neoprenhandschuh mit glattem Ärmel. Ungefähre Dicke: Hand 0.5mm, Ärmel 0.6 bis 0.65mm. 76cm lang.