Merck
PH000230
(2R)-2-[[(2R)-2-([(2S)-2-[(1-AZEPANYLCARBONYL)AMINO]-4-METHYLPENTANOYL]AMINO)-3-(1-METHYL-1H-INDOL-3-YL)PROPANOYL]AMINO]-3-(2-PYRIDINYL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C33H44N6O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
604.76
MDL-Nummer: