Fortfahren mit
P49902
5-Pregnen-3β-ol-20-on-acetat
99%
Synonym(e):
3β-Acetoxy-5-pregnen-20-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H34O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.51
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-212-6
Beilstein/REAXYS Number:
2062850
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
mp
149-152 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
InChI
1S/C23H34O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,17-21H,6-13H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-,22-,23+/m0/s1
InChI key
CRRKVZVYZQXICQ-RJJCNJEVSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2564700142PP162
description
99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
-
assay
99%
assay
-
assay
>99% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
149-152 °C (lit.)
mp
190-192 °C (lit.)
mp
-
mp
192 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
optical activity
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)