Fortfahren mit
P162
Pregnenolone sulfate sodium salt
sigma-1 receptor agonist, powder
Synonym(e):
5-Pregnen-3β-ol-20-one sulfate, 3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one 3-sulfate, 3-Hydroxypregn-5-en-20-one sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,60
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H31NaO5S
Molekulargewicht:
418.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
€ 26,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pregnenolone sulfate sodium salt,
form
powder
Quality Segment
mp
192 °C (lit.)
solubility
methanol and water: 1.93 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2 mg/mL
SMILES string
[Na].[H][C@@]12CC=C3C[C@H](CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O)OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na.H/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);;/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;/m0../s1
InChI key
ABFNHVDDMHKJKK-WRHGONFGSA-N
Application
Pregnenolone sulfate sodium salt has been used as sigma-1 receptor (σ1R) agonist. It has also been used in the stimulation and as a ligand for transient receptor potential melastatin-3 (TRPM3).
Biochem/physiol Actions
Pregnenolone sulfate is a neurosteroid and a neuromodulator. It is involved in the stimulation of N-methyl-D-aspartate receptor (NMDA), γ-Aminobutyric acid type A (GABAA ) and α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA-kainate). It activates transient receptor potential melastatin (TRPM3) which is a calcium-permeable ion channel. It improves schizophrenia and behavioral anomalies by modulating NMDA mediated Ser/Thr kinase - glycogen synthase kinase 3 β (AKT/GSK3β) signaling pathway.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5297P8004740985
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
methanol and water: 1.93 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2 mg/mL
solubility
methanol: soluble, clear to hazy
solubility
-
solubility
-
mp
192 °C (lit.)
mp
148-149 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
192 °C (lit.)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)