Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,80 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5NHC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-606-9
Beilstein/REAXYS Number:
908984
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
77-80 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,13H2
InChI key
NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description analytical standard | description 98% | description purum, ≥98.0% (NT) |
| assay 98% | assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay ≥98.0% (NT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form powder, flakes, or chunks | form - |
| mp 77-80 °C (lit.) | mp 68-72 °C (lit.) | mp 68-72 °C (lit.) | mp 87-89 °C |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?