Wichtige Dokumente
O601
Octadecanamid
technical grade, 85%
Synonym(e):
Stearinsäureamid, Amid C18
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
85%
Form
powder
bp
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
InChIKey
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?