Merck
NORS105001
Bruker Match Röhrchen
O.D. × L 1 mm × 100 mm, volume 12 μL
Synonym(e):
precision machined NMR tube
Größe auswählen
5 EA
€ 89,30
€ 89,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
€ 89,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
€ 89,30
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-1.0-500-1
AD × L
1 mm × 100 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Volumen
12 μL
Wandstärke
0.42 mm
Farbe
black cap
Allgemeine Beschreibung
Ultra-Präzisions-bearbeitete NMR-Röhrchen für das Bruker MATCH system. Deckel, farbcodiert nach Grösse, sind separat erhältlich.
Empfohlene Probenvolumina: 3.0mm bis 5mm A.D. Röhrchen für 5mm RT Sonde, 1.0mm bis 2.5mm A.D. Röhrchen für 3mm Cryo-Sonden. 1.0mm Grösse ist nicht empfohlen für zugehörige 1mm Bruker Sonde.
Rechtliche Hinweise
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)