Merck
N12104
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazol
99%
Synonym(e):
4-Nitropiazthiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc2nsnc12
InChI
1S/C6H3N3O2S/c10-9(11)5-3-1-2-4-6(5)8-12-7-4/h1-3H
InChIKey
IWQKAMJGVIHECB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shi-Wen Lv et al.
Journal of hazardous materials, 387, 122011-122011 (2020-01-14)
Nowadays, designing highly active photocatalysts for pollutant degradation under visible light still remains a challenging problem. Herein, a novel benzothiadiazole functionalized Co-doped MOF-based photocatalyst with electron deficient unit was first synthesized via a feasible step-by-step assembly strategy. Benzothiadiazole, as typical