Merck
MT51350104
Mettler-Toledo regeneration solution
Größe auswählen
25 ML
€ 25,50
€ 25,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 25,50
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
€ 25,50
Check Cart for Availability
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350104
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
For regeneration of glass electrodes. Treatment time about 1 minute.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)