Merck
MT51343180
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl, volume 25 mL
Größe auswählen
25 ML
€ 9,00
€ 9,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 9,00
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NA.24
€ 9,00
Check Cart for Availability
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51343180
Volumen
25 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)