Merck
MT51302257
Mettler Toledo glass flow-through cell
Größe auswählen
1 EA
€ 304,00
€ 304,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 304,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115600
NACRES:
NB.61
€ 304,00
Check Cart for Availability
Materialien
glass shaft
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51302257
Allgemeine Beschreibung
Flow through cell for electrodes with 12 mm diameter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)