Merck
M67605
Sigma-Aldrich
cis-4-Methyl-2-penten
95%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH=CHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
Beilstein:
1719114
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Dampfdruck
399 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
Dichte
0.671 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C/C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4-
InChIKey
LGAQJENWWYGFSN-PLNGDYQASA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves