Merck
M5507
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methylphenylacetate
Synonym(e):
4-Methylphenylacetic acid methyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-3-5-9(6-4-8)7-10(11)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChIKey
LSAGWGNECLEVPE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)