Merck
M4805
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-4-methylpyrimidin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
4-Methyl-2-pyrimidinthiol -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.64
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cc1ccnc(S)n1
InChI
1S/C5H6N2S.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
InChIKey
UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)