Merck
M39709
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Methylcyclopentanon
99%
Synonym(e):
(3R)-3-Methylcyclopentan-1-one, (3R)-3-Methylcyclopentanone
Größe auswählen
1 G
€ 112,00
€ 112,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 112,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C5H7(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 112,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]23/D +148°, c = 4.5 in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
143-144 °C (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChIKey
AOKRXIIIYJGNNU-RXMQYKEDSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)