Merck
M3000
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyloxy-essigsäure
98%
Synonym(e):
(−)-Menthyl-carboxymethyl-ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.30
Beilstein:
2444474
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]25/D −92.5°, c = 4 in methanol
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.4672 (lit.)
bp
163-164 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-55 °C (lit.)
Dichte
1.01 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O3/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)15-7-12(13)14/h8-11H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t9-,10+,11-/m1/s1
InChIKey
CILPHQCEVYJUDN-OUAUKWLOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter