Merck
LGFO20K
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
20 μm average diameter
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Form
pellets
Durchschnittlicher Durchmesser
20 μm
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Anwendung
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Rechtliche Hinweise
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.