Merck
LGFO100
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
100 nm average diameter
Größe auswählen
50 MG
€ 452,00
€ 452,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 452,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 452,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Excitation/Emission: 530/582 nm
Form
pellets
Durchschnittlicher Durchmesser
100 nm
Anwendung
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Rechtliche Hinweise
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.