Merck
L410500
2-METHOXY-4-((E)-{[3-(3-METHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H18N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.444
MDL-Nummer: