Merck
L410438
5-(3-METHOXYPHENYL)-4-({(E)-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H13F3N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.379
MDL-Nummer: