Merck
L032080
Sigma-Aldrich
DCI-Aktivator
0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonym(e):
DCI-Aktivatorlösung
Größe auswählen
6 X 200 ML
€ 294,00
€ 294,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 X 200 ML
€ 294,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
€ 294,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
29-32 g/L (DCI content, titration)
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
clear
Kompatibilität
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Angaben zur Herstellung
Dicyanoimidazol/Acetonitril 3/100 (w/v)
Sonstige Hinweise
Aktivatorlösung, die 4,5-Dicyanoimidazol (DCI) in Acetonitril enthält, wird während des Extensionsschritts mit Phosphoramidit-Lösungen gemischt.
Der Aktivator reagiert mit der Amidit-Gruppe und bildet so ein hochreaktives Zwischenprodukt. Das Zwischenprodukt bildet anschließend eine Internukleotidbindung mit der detritylierten 5′Hydroxylgruppe der wachsenden Oligonukleotidkette.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)