Merck
L031200
Sigma-Aldrich
Activator 42®
0.3 M
Synonym(e):
5-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-1H-tetrazol-Lösung, 5-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-2H-tetrazol-Lösung, Activator 42® Lösung
Größe auswählen
4 X 2.5 L
€ 1.380,00
€ 1.380,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 X 2.5 L
€ 1.380,00
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.21
€ 1.380,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
84-92 g/L (Activator 42 content, titration)
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
InChIKey
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zur Herstellung
Acetronitrile / Activator 42 100 / 9 (v/w)
Sonstige Hinweise
Activator solution, containing 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt und seine Verwendung sind unter der US-Patentnummer 7.897.758 geschützt
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)