JRD0661
1-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
O=C(CC)C1=CC=C(F)C=C1O
InChI
1S/C9H9FO2/c1-2-8(11)7-4-3-6(10)5-9(7)12/h3-5,12H,2H2,1H3
InChIKey
GFYDYQHYABTTSZ-UHFFFAOYSA-N