Fortfahren mit
ET52/5-3D0
NovaSeptum® GO Tri-Clamp-Halter, 5 Anschlüsse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 671,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104105
€ 671,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
303 stainless steel nut (locking nut and tool), polysulfone ring(s) (safety ring )
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable
parameter
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F), 6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
storage temp.
room temp
General description
Der NovaSeptum® GO T.C.-Halter ist zur Verwendung mit NovaSeptum® GO Probennahmeeinheiten konzipiert. Der Halter passt auch mit einem T.C. Für eine optimale aseptische Lösung den Halter zusammen mit einem NovAseptic® Verbinder verwenden.
Gerätekonfiguration: Sterilprobennahmeverbinder
Application
Sterilitätsprüfung, Pyprogenprüfung, Endotoxinprüfung, chemische Analyse, pH-Analyse und Fermentationsanwendungen
Biochem/physiol Actions
NovaSeptum® Go Probennahmehalter sind zur Verwendung mit einer 2-mm-Durchmesser-Nadelgröße, die ein breites Spektrum von Anwendungen ermöglicht, konzipiert. Für besseren Schutz kann jeder Halter mit dem NovaSeptum® GO Sicherungs-Tag (ENSTAG) verwendet werden, um eine versehentliche Betätigung zu verhindern. In jeder Box ist ein Qualitätszertifikat enthalten.
Packaging
ET52/5-3D0 (5 Spritzen, 1 Einheit je Box)
Other Notes
  • Magazin: glasfaserverstärktes Polysulfon (PSU)
  • Sicherungsring: PSU
  • Sicherungsmutter und Werkzeug: Edelstahl gemäß SS2346, ASTM® 303
  • Sicherungs-Tag: Polyamid/Edelstahl
  • Benetzte Materialien: Edelstahl gemäß 316L EN 1.4435, ASME® SA 479/ASTM® A 479, EN 10 272
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ET92/6-3D0ET12/2-3D0EG22
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
material
303 stainless steel nut (locking nut and tool), polysulfone ring(s) (safety ring )
material
303 stainless steel nut (locking nut and tool), polysulfone ring(s) (safety ring )
material
303 stainless steel nut (locking nut and tool), polysulfone ring(s) (safety ring )
material
303 stainless steel nut (Locking nut), polyester ring(s) (safety ring)
parameter
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F), 6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
parameter
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F), 6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
parameter
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F), 6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
parameter
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F), 6 bar max. pressure (87 psi)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy