Merck
JKA5022
Sigma-Aldrich
Acrylate-PEG-NHS
average MN 3,500, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
Synonym(e):
Acrylate-PEG-NHS, Polyethylene glycol
Größe auswählen
500 MG
€ 478,00
€ 478,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 478,00
About This Item
Lineare Formel:
CH2CHCOO(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 478,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Acrylate-PEG3500-NHS, average Mn 3,500
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 3,500
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Acrylate PEG NHS Ester. Light sensitive PEG, will crosslink with exposure to ultraviolet light.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qi, H., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Dang, L.T.H., et al.
Biomaterials, 35(27) (2014)
Hoffman, M.D., et al.
Acta Biomaterialia, 10(8) (2014)