Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2CHCO2(CH2CH2O)nC6H5
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Poly(ethylenglycol)phenyletheracrylat, average Mn 324, contains 150-350 ppm MEHQ as inhibitor
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn 324
contains
150-350 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n
bp
134 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C
Ω-end
phenoxy
α-end
acrylate
SMILES string
C=CC(=O)OCCOCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChI key
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(ethylenglycol)phenyletheracrylat ist hetero-bi-funktionalisiert. Der MEHQ-Inhibitor verhindert die Autopolymerisation.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?