Merck
JKA12021
Sigma-Aldrich
Propionic acid-PEG4-Propionic acid
cross-linking reagent amine reactive, monodisperse
Synonym(e):
PA-PEG4-PA
Größe auswählen
1 G
€ 201,00
€ 201,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 201,00
About This Item
Lineare Formel:
HOCOCH2CH2O(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 201,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Propionic acid-PEG4-Propionic acid,
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(CCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C8H14O6/c9-7(10)1-3-13-5-6-14-4-2-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
BOXWYBCUJGWEOJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Monodisperse PEG crosslinker. COOH group is stable and can be activated.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. What is the molecular weight for Product JKA12021?
    1 answer
    1. The molecular weight for Product JKA12021 is approximately 338 Da.