Fortfahren mit
C213100
DMT-2′O-Methyl-rC(ac)-Phosphoramidit
Synonym(e):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-cytidin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit]
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 6.960,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34.720,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H52N5O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
801.86
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.51
Assay:
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Storage temp.:
-10 to -25°C
€ 6.960,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC), ≤0.3% mC2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mC3 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me), ≤0.3% mC4 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-Ac), ≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤1.0% mC1 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-DMT), ≤3 wt. % residual Solvent content
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
nucleoside profile
base: cytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
P(N(C(C)C)C(C)C)(O[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1OC)N5C=CC(=NC5=O)NC(=O)C)COC(c4ccc(cc4)OC)(c3ccc(cc3)OC)c2ccccc2)OCCC#N
InChI
1S/C42H52N5O9P/c1-28(2)47(29(3)4)57(54-26-12-24-43)56-38-36(55-40(39(38)52-8)46-25-23-37(44-30(5)48)45-41(46)49)27-53-42(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(50-6)20-16-32)33-17-21-35(51-7)22-18-33/h9-11,13-23,25,28-29,36,38-40H,12,26-27H2,1-8H3,(H,44,45,48,49)/t36-,38-,39?,40-,57?/m1/s1
InChI key
WNWUMIPFLOKTEZ-IXZONTHDSA-N
General description
DMT-2′O-Methyl-rC(ac)-Phosphoramidit gehört zur Gruppe der 2′O-Methyl-RNA-Phosphoramidite. 2′-O-Methyl-RNA-Monomere sind mit schnellen Entschützungsverfahren auf Basis der Anwendung von aliphatischen Aminen wie Methylamin kompatibel. 2′-O-Methyl-RNA ist ein Nukleinsäurenanalogon, das durch ausgezeichnete Hybridisierungseigenschaften, die es komplementärer DNA oder RNA verleiht, sowie durch eine gesteigerte Stabilität gegenüber einem enzymatischen Abbau im Vergleich zu natürlichen Nukleinsäuren gekennzeichnet ist. 2′-O-Methyl-RNA-Monomere enthalten Methoxygruppen an der 2′-Position. Die Methoxygruppen sind unter allen bei der Herstellung von Oligonukleotiden durch automatisierte Phosphoramidsynthese eingesetzten Bedingungen sowie unter allen gängigen alkalischen Entschützungsbedingungen stabil.
Application
DMT-2′O-Methyl-rC(ac)-Phosphoramidit kann vorteilhaft in Nukleinsäuresonden mit RNA oder DNA für In-vivo- oder In-vitro-Anwendungen eingebunden werden, um Nukleaseresistenz zu verleihen.
Other Notes
Es findet breite Anwendung in folgenden Bereichen:
  • Diagnosesonden
  • Aptamer- und Ribozymentwicklung
  • Gemischte 2′-O-Methyl-RNA/DNA-Antisense-Moleküle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C213150C213180C213140
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
impurities
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC), ≤0.3% mC3 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me), ≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer), ≤1.0% mC1 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-DMT), ≤0.3% mC2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.3% mC4 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-Ac), ≤3 wt. % residual Solvent content
impurities
≤0.3% mC2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mC3 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me), ≤0.3% mC4 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-Ac), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (redox titration), ≤1.0% mC1 (redox titration, DMT-rC(ac)me-DMT), ≤3% residual Solvent content
impurities
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC), ≤0.3% mC2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mC3 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me), ≤0.3% mC4 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-Ac), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤1.0% mC1 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-DMT), ≤3% residual Solvent content
impurities
≤0.3% mC2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mC3 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me), ≤0.3% mC4 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-Ac), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (redox titration), ≤1.0% mC1 (redox titration, DMT-rC(ac)me-DMT), ≤3% residual Solvent content
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)