Merck
IDE101D
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE101D
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NC.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
gold/chromium electrode (Au/Cr)
Beschreibung
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
Leistungsmerkmale
BN/SiO2 coating
Verpackung
pkg of 12 diced devices
Hersteller/Markenname
IDE101D
die thickness
525 μm , silicon
Elektrodengröße
10 nm , chrome
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)