Über diesen Artikel
NACRES:
NC.13
UNSPSC Code:
12352103
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
gold/chromium electrode (Au/Cr)
description
die layer thickness 300 nm SiO2, die layer thickness 36 nm boron nitride, electrode layer thickness 60 nm gold, type 2
feature
BN/SiO2 coating
packaging
pkg of 12 non-diced devices
manufacturer/tradename
IDE201
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| IDE201-1EA | 04065267981093 |