Wichtige Dokumente
I17907
4-Piperidincarboxamide
97%
Synonym(e):
Hexahydroisonicotinamid, Isonipecotamid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
145-148 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
InChIKey
DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Survival motor neuron (SMN) protein modulators
- Diaminotriazine hNav1.7 inhibitors
- Heteroalicyclic carboxamidines as inhibitors of inducible nitric oxide synthase
- Orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors
- Phosphodiesterase 5 inhibitors
Reactant for identification of small molecular inhibitors of importin-β mediated nublear import
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?