Merck
HAM59000-35
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1001 BFP, volume 1 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 162,00
€ 162,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 162,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 162,00
Check Cart for Availability
Materialien
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Leistungsmerkmale
model 1001 BFP
Hersteller/Markenname
Hamilton 59000-35
Parameter
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
ID × AD
4.61 mm × 9.02 mm
Volumen
1 mL
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)