Merck
HAM238400
Hamilton® Double Pore lab pH electrode
portable measurement, glass, S7 connector
Größe auswählen
1 EA
€ 456,00
€ 456,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 456,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115604
NACRES:
NB.79
€ 456,00
Check Cart for Availability
Materialien
glass
single pore diaphragm
spear HF glass membrane
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
portable measurement
Parameter
0-60 °C temp. range
Durchmesser
12 mm
Eintauchtiefe
15 mm
pH-Wert
0-14
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)