Z266280
pH-Elektroden mit kombiniertem Polymerkörper
BNC fitting
Größe auswählen
€ 335,00
Größe auswählen
About This Item
€ 335,00
Empfohlene Produkte
Schaft L × Durchm.
183 mm × 6 mm
Allgemeine Beschreibung
- Umwelt- und Freilanduntersuchungen
- Industrie- und Prozesskontrollen
- Einsatz im Unterricht
- Stabile Kugel, schnelle Antwort im optimalen Bereich von pH 0-12.
- Empf. Temperaturbereich 0 - 80°C.
Hints on Electrode Maintenance
Vergleichbares Produkt
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)