Merck
HAM238150
Hamilton® SlimTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
Größe auswählen
1 EA
€ 563,00
€ 563,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 563,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115604
NACRES:
NB.79
€ 563,00
Check Cart for Availability
Materialien
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
Leistungsmerkmale
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
Parameter
-10-80 °C temp. range
Durchmesser
12 mm
Eintauchtiefe
15 mm
pH-Wert
0-14
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Quelles sont les mensurations exacte de cette electrode. La partie la plus étroite et la plus large l x L et la longueur totale. Merci
    1 answer
    1. The electrode dimensions are as follows:
      Length - 100 mm
      Upper Diameter - 12 mm
      Shaft diameter - 6 mm