Merck
MSP000814
Millipore
EZ-Pak Filter 0,45µm, 47 mm, schwarz, mit Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
Synonym(e):
EZ-Pak® Membranfilter, Membranfilter, Semipermeable Membranen
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type wine
sample type cider
sample type food(s)
sample type beer
sample type cosmetics
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
EZ-Pak-Filter bestehen aus Cellulosemischestern (MCE) mit einer Porengröße von 0,45 μm, sind schwarz mit Netzaufdruck und haben einen Durchmesser von 47 mm. Die Filter ermöglichen eine hohe Rückgewinnung und sind eher geeignet für allgemeine mikrobiologische Untersuchungen. EZ-Pak-Membranen und Membranspender revolutionieren die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration (MF), indem sie die Vorteile gebrauchsfertiger, steriler, einzeln verpackter Membranen mit einfacher Handhabung kombinieren.
Anwendung
Diese Filter finden Anwendung in Bereichen wie Kliniken, Kosmetika, Umwelt, Lebensmittel und Getränke, industrielle Qualitätskontrolle und Pharmazeutika. Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Apfelwein, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Rechtliche Hinweise
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.