Merck
H7504
Sigma-Aldrich
3-Hexadecanon
≥99%
Synonym(e):
Ethyl tridecyl ketone
Größe auswählen
10 G
€ 263,00
€ 263,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 263,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2C(O)CH2(CH2)11CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.42
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 263,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99%
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C16H32O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)4-2/h3-15H2,1-2H3
InChIKey
LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)