Merck
H24402
Sigma-Aldrich
2-Hydroxycyclohexanon-Dimer
97%
Synonym(e):
Adipoin, NSC 117392
Größe auswählen
5 G
€ 82,10
25 G
€ 324,00
€ 82,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 82,10
25 G
€ 324,00
About This Item
Lineare Formel:
[HOC6H9(=O)]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 82,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
bp
83-86 °C/13 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
100-107 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC12CCCCC1OC3(O)CCCCC3O2
InChI
1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9(11)15-12(14)8-4-2-6-10(12)16-11/h9-10,13-14H,1-8H2
InChIKey
OLLWHBLCQGPTMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Synthesis of substrated for tin tetrachloride mediated fragmentation to produce ynones and ynoates
  • Tandem oxidation coupling reactions with diamines
  • Asymmetric allylic alkylation of enolates
  • Formate reduction of allylic carbonates for polypropionate systems
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)