Fortfahren mit
H2201
1,7-Heptandiol
95%
Synonym(e):
Heptamethylenglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
€ 189,55
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO(CH2)7OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-085-0
Beilstein/REAXYS Number:
1633482
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2
InChI key
SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H11807P770376892
description
95%
description
97%
description
96%
description
purum, ≥97.0% (GC)
assay
95%
assay
97%
assay
96%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
bp
259 °C (lit.)
bp
250 °C (lit.)
bp
242 °C (lit.)
bp
242 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
refractive index
n20/D 1.450
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)