Merck
GF98146626
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
FP341250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 981-466-26
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)