Merck
GF34186327
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), monofilament, diam. 0.28 mm, L 10 m
Synonym(e):
FP345925
Größe auswählen
1 EA
€ 171,00
€ 171,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 171,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 171,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 341-863-27
Länge
10 m
Durchmesser
0.28 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)