Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 387,00 € 290,25 |
Über diesen Artikel
€ 290,25
Listenpreis€ 387,00Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: nickel
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
2.00 in. × 0.25 in.
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description sputtering target, diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.95% trace metals basis | description wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99% | description pellets, 100g, max. size 20mm, 99.99+% | description foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.98% |
| assay 99.95% trace metals basis | assay ≥99% | assay 99.99% | assay 99.98% |
| form solid | form wire | form wire | form foil |
| mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-02-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?