Merck
GF96916573
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 20m coil, 2.5mm coil width, 0.50mm thickness, as drawn
Synonym(e):
NI050311
Größe auswählen
1 EA
€ 647,00
€ 647,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 647,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 647,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
temper (hard)
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 969-165-73
L × B × Dicke
20 m × 2.5 mm × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)