Merck
GF96590740
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
100mm rod, 35.0mm diameter
Synonym(e):
TI017970
Größe auswählen
1 EA
€ 711,00
€ 711,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 711,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 711,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 965-907-40
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)