Merck
GF96573842
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 500 mm, temper hard
Synonym(e):
CU077950
Größe auswählen
1 EA
€ 755,00
€ 755,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 755,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 755,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 965-738-42
Länge
500 mm
Durchmesser
20 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)