Merck
GF95517366
Magnesium
foil, thickness 0.015 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Synonym(e):
MG000180
Größe auswählen
1 EA
€ 1.290,00
€ 1.290,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.290,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.290,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1 mmHg ( 621 °C)
Assay
99.9%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
950 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 955-173-66
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.015 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
648 °C (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)