Merck
GF95035529
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 2m coil, .3mm coil width, 0.15mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070361
Größe auswählen
1 EA
€ 230,00
€ 230,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 230,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 230,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
temper (half hard)
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 950-355-29
L × B × Dicke
2 m × 0.3 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)