Merck
GF94715736
Tantalum/Tungsten
foil, thickness 1.0 mm, Ta97.5%/W 2.5%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonym(e):
TA070500
Größe auswählen
1 EA
€ 1.390,00
€ 1.390,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.390,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.390,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 947-157-36
Größe
100 × 100 mm
Dicke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)