Merck
GF94677733
Stainless steel - AISI 347
powder, 45 max. part. size (micron), Fe/Cr18%/Ni10%/Nb%, weight 50 g, condition atomized
Synonym(e):
FE236010
Größe auswählen
1 EA
€ 231,00
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 231,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 946-777-33
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)