Merck
GF92891289
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
FP341100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 928-912-89
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)